Print…
2-Cyanobenzeneboronic acid-1,3-propanediol ester ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(1,3,2-Dioxaborinan-2-yl)benzonitrile, 2-Cyanobenzeneboronic acid 1,3-Propanediol ester, 2-Cyanophenylboronic acid 1,3-Propanediol ester
C2993-1G C2993-5G
TCIAC2993-1GEA 33 EUR
TCIAC2993-1G TCIAC2993-5G
2-Cyanobenzeneboronic acid-1,3-propanediol ester ≥97.0% (por GC)
2-Cyanobenzeneboronic acid-1,3-propanediol ester
Fórmula: C₁₀H₁₀BNO₂
Número MDL : MFCD04039012
Número CAS: 172732-52-4
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C