Print…
4-Chloro-6-fluoroquinoline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2989-1G C2989-5G
TCIAC2989-1GEA 59 EUR
TCIAC2989-1G TCIAC2989-5G
4-Chloro-6-fluoroquinoline ≥98.0% (por GC)
4-Chloro-6-fluoroquinoline
Fórmula: C₉H₅ClFN
Número MDL : MFCD00278783
Número CAS: 391-77-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C