Print…
Cy-vBRIDP® ≥90.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
C2981-200MG C2981-1G
TCIAC2981-200MGEA 23 EUR
TCIAC2981-200MG TCIAC2981-1G
Cy-vBRIDP® ≥90.0% (por HPLC)
Dicyclohexyl(1,1-diphenylprop-1-en-2-yl)phosphine
Fórmula: C₂₇H₃₅P
Ponto de Fusão: 130°C
Número MDL : MFCD10565627
Número CAS: 384842-24-4
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%