Print…
(1R,2R)-1,2-Cyclohexanedimethanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
C2978-1G C2978-5G
TCIAC2978-1GEA 63 EUR
TCIAC2978-1G TCIAC2978-5G
(1R,2R)-1,2-Cyclohexanedimethanol ≥98.0% (por GC)
(1R,2R)-1,2-Cyclohexanedimethanol
Fórmula: C₈H₁₆O₂
Ponto de ebulição: 113°C
Número MDL : MFCD16660860
Número CAS: 65376-05-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +16.0 to +20.0 deg (C=1, toluene)