Print…

7-Chloro-1-tetralone ≥95.0% (por GC)

Fornecedor: TCI
Atenção

Sinônimos: 7-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, 7-Chloro-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone

C2976-1G C2976-5G
TCIAC2976-1GEA 41 EUR
TCIAC2976-1G TCIAC2976-5G
7-Chloro-1-tetralone ≥95.0% (por GC)
7-Chloro-1-tetralone
Fórmula: C₁₀H₉ClO
Ponto de ebulição: 115°C
Número MDL : MFCD01928386
Número CAS: 26673-32-5

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR