Print…
Cerium triacetate hydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Acetic acid cerium (III) salt hydrate, Cerium (III) acetate hydrate
C2974-25G C2974-500G
TCIAC2974-25GEA 25 EUR
TCIAC2974-25G TCIAC2974-500G
Cerium triacetate hydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Cerium triacetate hydrate
Fórmula: C₆H₉CeO₆·H₂O
Peso Molecular: 335.266 g/mol
Ponto de Fusão: 308°C
Número MDL : MFCD00150533
Número CAS: 206996-60-3
EINECS: 208-654-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 4.0 to 10.0 %