Print…
4-Chloro-5-methoxypyridazin-3(2H)-one ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2972-200MG C2972-1G
TCIAC2972-200MGEA 46 EUR
TCIAC2972-200MG TCIAC2972-1G
4-Chloro-5-methoxypyridazin-3(2H)-one ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Chloro-5-methoxypyridazin-3(2H)-one
Fórmula: C₅H₅ClN₂O₂
Número MDL : MFCD04971392
Número CAS: 63910-43-0
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %