Print…
4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 4-Chloro-2-hydroxyacetophenone
C2968-5G C2968-25G
TCIAC2968-5GEA 48 EUR
TCIAC2968-5G TCIAC2968-25G
4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone ≥96.0% (por GC)
4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
Fórmula: C₈H₇ClO₂
Ponto de ebulição: 122°C
Número MDL : MFCD00238557
Número CAS: 6921-66-0
Encomendar
Purity (GC) min. 96.0 %