Print…
4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenylamino]-6-iodoquinazoline ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-(3-Chloro-4-((3-fluorobenzyl)oxy)phenyl)-6-iodoquinazolin-4-amine
C2965-1G C2965-5G
TCIAC2965-1GEA 40 EUR
TCIAC2965-1G TCIAC2965-5G
4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenylamino]-6-iodoquinazoline ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenylamino]-6-iodoquinazoline
Fórmula: C₂₁H₁₄ClFIN₃O
Número MDL : MFCD09998827
Número CAS: 231278-20-9
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 223.0 to 227.0 deg-C