Print…
1-(4-Chlorophenyl)-2-thiourea ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Perigo
C2960-5G C2960-25G
TCIAC2960-5GEA 75 EUR
TCIAC2960-5G TCIAC2960-25G
1-(4-Chlorophenyl)-2-thiourea ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
1-(4-Chlorophenyl)-2-thiourea
Fórmula: (C₆H₄Cl)NC(S)NH₂
Número MDL : MFCD00022168
Número CAS: 3696-23-9
EINECS: 223-022-4
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C