Print…
3-Chlorophenethylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2955-5G C2955-25G
TCIAC2955-5GEA 41 EUR
TCIAC2955-5G TCIAC2955-25G
3-Chlorophenethylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Chlorophenethylamine
Fórmula: C₈H₁₀ClN
Ponto de ebulição: 145°C
Número MDL : MFCD00047957
Número CAS: 13078-79-0
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %