Print…
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopropanecarboxylic acid
C2954-5G C2954-25G
TCIAC2954-5GEA 55 EUR
TCIAC2954-5G TCIAC2954-25G
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₉ClO₂
Número MDL : MFCD00001289
Número CAS: 72934-37-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C