Print…
2-Chloro-6-methylquinoline-3-carbaldehyde ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2953-5G C2953-25G
TCIAC2953-5GEA 87 EUR
TCIAC2953-5G TCIAC2953-25G
2-Chloro-6-methylquinoline-3-carbaldehyde ≥96.0% (por GC)
2-Chloro-6-methylquinoline-3-carbaldehyde
Fórmula: C₁₁H₈ClNO
Número MDL : MFCD01912773
Número CAS: 73568-27-1
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C