Print…
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
C2951-1G C2951-5G
TCIAC2951-1GEA 20 EUR
TCIAC2951-1G TCIAC2951-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥97.0% (por GC)
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C6H3ClF3N
Ponto de Inflamação: 54°C
Número MDL : MFCD00042227
Número CAS: 85148-26-1
UN: 1992
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %