Print…
1-(Chloroacetyl)pyrrolidine ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-1-(pyrrolidin-1-yl)ethanone
C2948-1G C2948-5G
TCIAC2948-1GEA 51 EUR
TCIAC2948-1G TCIAC2948-5G
1-(Chloroacetyl)pyrrolidine ≥97.0% (por GC)
1-(Chloroacetyl)pyrrolidine
Fórmula: C₆H₁₀ClNO
Ponto de ebulição: 105°C
Número MDL : MFCD01217237
Número CAS: 20266-00-6
EINECS: 243-658-6
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C