Print…
Chlorambucil ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
C2939-200MG C2939-1G
TCIAC2939-200MGEA 50 EUR
TCIAC2939-200MG TCIAC2939-1G
Chlorambucil ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Chlorambucil
Fórmula: C₁₄H₁₉Cl₂NO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00021783
Número CAS: 305-03-3
EINECS: 206-162-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02073
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C