Print…
4-Chloro-1-iodo-2-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2932-1G C2932-5G
TCIAC2932-1GEA 53 EUR
TCIAC2932-1G TCIAC2932-5G
4-Chloro-1-iodo-2-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
4-Chloro-1-iodo-2-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃ClINO₂
Número MDL : MFCD11226294
Número CAS: 5446-05-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28de99670cb83aa05ad135584c1d52f49d0b7240&vid=28de99670cb83aa05ad135584c1d52f49d0b7240&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C