Print…
4-(9-Carbazolyl)benzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-(9H-9-carbozale)phenylboronic acid, 4-(9H-Carbazol-9-yl)phenylboronic acid, (4-(9H-Carbazol-9-yl)phenyl)boronic acid, 4-(9H-Carbazol-9-yl)benzeneboronic acid
C2926-1G C2926-5G
TCIAC2926-1GEA 36 EUR
TCIAC2926-1G TCIAC2926-5G
4-(9-Carbazolyl)benzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(9-Carbazolyl)benzeneboronic acid
Fórmula: C₁₈H₁₄BNO₂
Ponto de Fusão: 264°C
Número MDL : MFCD13176534
Número CAS: 419536-33-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 107.0 %