3-Cyano-4-methoxy-2-pyridone ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Sinônimos:
3-Cyano-2-hydroxy-4-methoxypyridine, 2-Hydroxy-4-methoxynicotinonitrile, 3-Cyano-4-methoxy-2-pyridinone
C2925-5G
C2925-25G
TCIAC2925-5GEA
53
EUR
TCIAC2925-5G
TCIAC2925-25G
3-Cyano-4-methoxy-2-pyridone ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
3-Cyano-4-methoxy-2-pyridone
Fórmula:
C₇H₆N₂O₂ Peso Molecular: 150.14 g/mol |
Número MDL :
MFCD08059559 Número CAS: 21642-98-8 UN: 3439 ADR: 6.1 III |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |