Print…
Costunolide ≥95.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2921-25MG C2921-100MG
TCIAC2921-25MGEA 124 EUR
TCIAC2921-25MG TCIAC2921-100MG
Costunolide ≥95.0% (por HPLC)
Costunolide
Fórmula: C₁₅H₂₀O₂
Ponto de Fusão: 106°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00210262
Número CAS: 553-21-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Specific rotation [a]20/D +115 to +120 deg (C=0.2, CHCL3)