Print…
1,2,3,4-Cyclopentanetetracarboxylic dianhydride ≥99.0% (por análise titulométrica), purificado por sublimação
Fornecedor: TCI
Atenção
C2920-1G C2920-5G
TCIAC2920-1GEA 46 EUR
TCIAC2920-1G TCIAC2920-5G
1,2,3,4-Cyclopentanetetracarboxylic dianhydride ≥99.0% (por análise titulométrica), purificado por sublimação
1,2,3,4-Cyclopentanetetracarboxylic dianhydride
Fórmula: C₉H₆O₆
Número MDL : MFCD00046872
Número CAS: 6053-68-5
EINECS: 227-964-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=962ada1a1c8ec5ca392f41ab13064756db55b15b&vid=b85f44d0f9196795f0c0207e374a67a30265620b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %