Print…
(S)-4-Cyano-4'-(2-methylbutyl)biphenyl ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2913-1G C2913-5G
TCIAC2913-1GEA 106 EUR
TCIAC2913-1G TCIAC2913-5G
(S)-4-Cyano-4'-(2-methylbutyl)biphenyl ≥98.0% (por GC)
(S)-4-Cyano-4'-(2-methylbutyl)biphenyl
Fórmula: C₁₈H₁₉N
Número MDL : MFCD00192280
Número CAS: 63799-11-1
EINECS: 264-464-8
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +42.0 to +46.0 deg (neat)