Print…
4-Cyano-4''-n-pentyl-p-terphenyl ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4''-Pentyl-[1,1':4',1''-terphenyl]-4-carbonitrile, 4-Cyano-4''-pentyl-p-terphenyl
C2910-1G C2910-5G
TCIAC2910-1GEA 43 EUR
TCIAC2910-1G TCIAC2910-5G
4-Cyano-4''-n-pentyl-p-terphenyl ≥98.0% (por GC)
4-Cyano-4''-n-pentyl-p-terphenyl
Fórmula: C₂₄H₂₃N
Peso Molecular: 325.45 g/mol
Ponto de Fusão: 130°C
Número MDL : MFCD00799423
Número CAS: 54211-46-0
EINECS: 259-028-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 128 to 240 deg-C