Print…
4-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-hydroxypiperidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol
C2909-5G C2909-25G
TCIAC2909-5GEA 132 EUR
TCIAC2909-5G TCIAC2909-25G
4-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-hydroxypiperidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-hydroxypiperidine
Fórmula: C₁₂H₁₃ClF₃NO
Número MDL : MFCD00066999
Número CAS: 21928-50-7
EINECS: 244-665-7
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C