Print…
2-(3-Chloropropyl)-2-(4-fluorophenyl)-1,3-dioxolane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
C2908-1G C2908-5G
TCIAC2908-1GEA 48 EUR
TCIAC2908-1G TCIAC2908-5G
2-(3-Chloropropyl)-2-(4-fluorophenyl)-1,3-dioxolane ≥98.0% (por GC)
2-(3-Chloropropyl)-2-(4-fluorophenyl)-1,3-dioxolane
Fórmula: C₁₂H₁₄ClFO₂
Peso Molecular: 244.69 g/mol
Ponto de ebulição: 112°C
Número MDL : MFCD00020909
Número CAS: 3308-94-9
EINECS: 221-993-9
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %