Print…
2-(3-Chlorophenyl)ethanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2907-5G C2907-25G
TCIAC2907-5GEA 63 EUR
TCIAC2907-5G TCIAC2907-25G
2-(3-Chlorophenyl)ethanol ≥98.0% (por GC)
2-(3-Chlorophenyl)ethanol
Fórmula: C₈H₉ClO
Ponto de ebulição: 79°C
Número MDL : MFCD00002892
Número CAS: 5182-44-5
EINECS: 225-964-1
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %