Print…
7-Chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Ethyl-7-chloro-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid, 7-Chloro-1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
C2897-1G C2897-5G
TCIAC2897-1GEA 30 EUR
TCIAC2897-1G TCIAC2897-5G
7-Chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
7-Chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₉ClFNO₃
Número MDL : MFCD00792459
Número CAS: 68077-26-9
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %