Print…
1-(4-Chlorophenyl)-N-methylmethanamine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
C2885-1G C2885-5G
TCIAC2885-1GEA 32 EUR
TCIAC2885-1G TCIAC2885-5G
1-(4-Chlorophenyl)-N-methylmethanamine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
1-(4-Chlorophenyl)-N-methylmethanamine
Fórmula: C₈H₁₀ClN
Ponto de ebulição: 119°C
Número MDL : MFCD00018749
Número CAS: 104-11-0
EINECS: 203-175-3
UN: 2735
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %