Print…
N-(2-Cyanoethyl)-N-ethyl-m-toluidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2877-1G C2877-5G
TCIAC2877-1GEA 30 EUR
TCIAC2877-1G TCIAC2877-5G
N-(2-Cyanoethyl)-N-ethyl-m-toluidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
N-(2-Cyanoethyl)-N-ethyl-m-toluidine
Fórmula: C₁₂H₁₆N₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00019859
Número CAS: 148-69-6
EINECS: 205-721-6
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %