Print…
Benzyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Benzyl 3-pyrroline-1-carboxylate, 1H-pyrrole-1-carboxylic acid, 2,5-dihydro-, phenylmethyl ester, benzyl 2,5-dihydropyrrole-1-carboxylate, Benzyl 2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
C2872-1G C2872-5G
TCIAC2872-1GEA 54 EUR
TCIAC2872-1G TCIAC2872-5G
Benzyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate ≥97.0% (por GC)
Benzyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₁₃NO₂
Ponto de ebulição: 126°C
Número MDL : MFCD01863559
Número CAS: 31970-04-4
Encomendar
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %