Print…
6-Chloro-4-hydroxycoumarin ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6-Chloro-4-hydroxy-2H-chromen-2-one
C2870-1G C2870-5G
TCIAC2870-1GEA 27 EUR
TCIAC2870-1G TCIAC2870-5G
6-Chloro-4-hydroxycoumarin ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
6-Chloro-4-hydroxycoumarin
Fórmula: C₉H₅ClO₃
Número MDL : MFCD00239399
Número CAS: 19484-57-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %