Print…
Clotrimazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2867-5G C2867-25G
TCIAC2867-5GEA 27 EUR
TCIAC2867-5G TCIAC2867-25G
Clotrimazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Clotrimazole
Fórmula: C₂₂H₁₇ClN₂
Número MDL : MFCD00057220
Número CAS: 23593-75-1
EINECS: 245-764-8
Merck Index: 14,02417
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C