Print…
Clofazimine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N,5-Bis(4-chlorophenyl)-3,5-dihydro-3-(isopropylimino)phenazin-2-amine, N,5-Bis(4-chlorophenyl)-3-(isopropylimino)-3,5-dihydrophenazin-2-amine
C2866-1G C2866-5G
TCIAC2866-1GEA 61 EUR
TCIAC2866-1G TCIAC2866-5G
Clofazimine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Clofazimine
Fórmula: C₂₇H₂₂Cl₂N₄
Peso Molecular: 473.40 g/mol
Número MDL : MFCD00056793
Número CAS: 2030-63-9
EINECS: 217-980-2
Merck Index: 14,02373
Encomendar
Appearance Yellow to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %