Print…
5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
C2864-5G C2864-25G
TCIAC2864-5GEA 59 EUR
TCIAC2864-5G TCIAC2864-25G
5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride
Fórmula: C5H2Cl2OS
Ponto de ebulição: 225°C
Número MDL : MFCD00043886
Número CAS: 42518-98-9
UN: 3265
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %