Print…
Coumarin 153 ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Coumarin 540A, 2,3,6,7-Tetrahydro-9-(trifluoromethyl)-1H,5H,11H-[1]benzopyrano[6,7,8-ij]quinolizin-11-one, Coumarin153
C2858-200MG C2858-1G
TCIAC2858-200MGEA 70 EUR
TCIAC2858-200MG TCIAC2858-1G
Coumarin 153 ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
Coumarin 153
Fórmula: C₁₆H₁₄F₃NO₂
Peso Molecular: 309.29 g/mol
Número MDL : MFCD00041843
Número CAS: 53518-18-6
EINECS: 258-600-5
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C
Lambda max. 410.0 to 415.0 nm (THF)