Print…
2-Chloro-1-(4-fluorobenzyl)benzimidazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-Chloro-1-(4-fluorobenzyl)-1H-benzo[d]imidazole
C2850-5G C2850-25G
TCIAC2850-5GEA 26 EUR
TCIAC2850-5G TCIAC2850-25G
2-Chloro-1-(4-fluorobenzyl)benzimidazole ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-1-(4-fluorobenzyl)benzimidazole
Fórmula: C₁₄H₁₀ClFN₂
Número MDL : MFCD00800240
Número CAS: 84946-20-3
EINECS: 284-624-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C