Print…
4-Chloro-2-methylpyrimidine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2835-200MG C2835-1G
TCIAC2835-200MGEA 23 EUR
TCIAC2835-200MG TCIAC2835-1G
4-Chloro-2-methylpyrimidine ≥98.0% (por GC)
4-Chloro-2-methylpyrimidine
Fórmula: C₅H₅ClN₂
Ponto de ebulição: 168°C
Número MDL : MFCD00234069
Número CAS: 4994-86-9
Encomendar
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C