Print…
(S)-6-Chloro-4-hydroxy-3,4-dihydro-2H-thieno[3,2-e][1,2]thiazine-1,1-dioxide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (S)-6-Chloro-4-hydroxy-3,4-dihydro-2H-thieno[3,2-e][1,2]thiazine 1,1-dioxide
C2832-1G C2832-5G
TCIAC2832-1GEA 106 EUR
TCIAC2832-1G TCIAC2832-5G
(S)-6-Chloro-4-hydroxy-3,4-dihydro-2H-thieno[3,2-e][1,2]thiazine-1,1-dioxide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(S)-6-Chloro-4-hydroxy-3,4-dihydro-2H-thieno[3,2-e][1,2]thiazine-1,1-dioxide
Fórmula: C₆H₆ClNO₃S₂
Número MDL : MFCD09033311
Número CAS: 160982-16-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -4.0 to -6.0 deg (C=1, MeOH)