Print…
3-Cyanocoumarin ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Coumarin-3-carbonitrile, 2-Oxo-2H-chromene-3-carbonitrile
C2830-1G C2830-5G
TCIAC2830-1GEA 21 EUR
TCIAC2830-1G TCIAC2830-5G
3-Cyanocoumarin ≥98.0% (por GC)
3-Cyanocoumarin
Fórmula: C₁₀H₅NO₂
Número MDL : MFCD00115699
Número CAS: 15119-34-3
Encomendar
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C