Print…
3-Coumaranone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Benzofuran-3(2H)-one
C2825-1G C2825-5G
TCIAC2825-1GEA 27 EUR
TCIAC2825-1G TCIAC2825-5G
3-Coumaranone ≥98.0% (por GC)
3-Coumaranone
Fórmula: C₈H₆O₂
Peso Molecular: 134.13 g/mol
Número MDL : MFCD00051810
Número CAS: 7169-34-8
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C