Print…
2-Cyano-N,N-diethylacetamide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2822-5G C2822-25G
TCIAC2822-5GEA 38 EUR
TCIAC2822-5G TCIAC2822-25G
2-Cyano-N,N-diethylacetamide ≥98.0% (por GC)
2-Cyano-N,N-diethylacetamide
Fórmula: C₇H₁₂N₂O
Ponto de ebulição: 114°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01332383
Número CAS: 26391-06-0
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %