Print…
4-[5-(4-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]benzenesulphonamide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-(5-(p-Tolyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulphonamide, Celecoxib
C2816-200MG C2816-1G
TCIAC2816-200MGEA 21 EUR
TCIAC2816-200MG TCIAC2816-1G
4-[5-(4-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]benzenesulphonamide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-[5-(4-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]benzenesulphonamide
Fórmula: C₁₇H₁₄F₃N₃O₂S
Número MDL : MFCD00941298
Número CAS: 169590-42-5
Merck Index: 14,01956
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C