Print…
1-Carbobenzoxy-3-piperidinecarboxylic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Cbz-3-piperidinecarboxylic Acid, 1-Carbobenzoxynipecotic Acid, 1-Cbz-nipecotic Acid, 1-Carbobenzoxy-3-piperidinecarboxylic acid, 1-[(Benzyloxy)carbonyl]-3-piperidinecarboxylic acid
C2805-1G C2805-5G
TCIAC2805-1GEA 28 EUR
TCIAC2805-1G TCIAC2805-5G
1-Carbobenzoxy-3-piperidinecarboxylic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
1-Carbobenzoxy-3-piperidinecarboxylic acid
Fórmula: C₁₄H₁₇NO₄
Número MDL : MFCD02931282
Número CAS: 78190-11-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C