Print…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
C2803-1G C2803-5G
TCIAC2803-1GEA 29 EUR
TCIAC2803-1G TCIAC2803-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₄ClF₃O₂
Peso Molecular: 224.57 g/mol
Número MDL : MFCD01631468
Número CAS: 1737-36-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 165.0 deg-C