Print…
cis-1,3-Cyclohexanediamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
C2801-1G C2801-5G
TCIAC2801-1GEA 118 EUR
TCIAC2801-1G TCIAC2801-5G
cis-1,3-Cyclohexanediamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
cis-1,3-Cyclohexanediamine
Fórmula: C₆H₁₄N₂
Ponto de ebulição: 198°C
Número CAS: 26772-34-9
UN: 2735
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %