Print…
4-Chloro-N-methylpicolinamide 98,0 HPLC, T
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Chloro-N-methylpyridine-2-carboxamide
C2793-1G C2793-5G
TCIAC2793-1GEA 93 EUR
TCIAC2793-1G TCIAC2793-5G
4-Chloro-N-methylpicolinamide 98,0 HPLC, T
4-Chloro-N-methylpicolinamide
Fórmula: C₇H₇ClN₂O
Peso Molecular: 170.60 g/mol
Número MDL : MFCD02185921
Número CAS: 220000-87-3
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C