Print…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylisocyanate, 1-Chloro-4-isocyanato-2-(trifluoromethyl)benzene
C2778-5G C2778-25G
TCIAC2778-5GEA 59 EUR
TCIAC2778-5G TCIAC2778-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Fórmula: C₈H₃ClF₃NO
Peso Molecular: 221.57 g/mol
Ponto de ebulição: 92°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013874
Número CAS: 327-78-6
UN: 2206
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C