Print…
6-Chloro-o-toluic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2776-1G C2776-5G
TCIAC2776-1GEA 53 EUR
TCIAC2776-1G TCIAC2776-5G
6-Chloro-o-toluic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
6-Chloro-o-toluic acid
Fórmula: C₈H₇ClO₂
Número MDL : MFCD00045799
Número CAS: 21327-86-6
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C