Print…
N-Carbobenzoxy-4-hydroxy-D-2-phenylglycine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (R)-2-(Carbobenzoxy)amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetic Acid, (R)-2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid, Cbz-D-Phg(4-OH)-OH, Z-D-Phg(4-OH)-OH
C2773-25G C2773-5G
TCIAC2773-25GEA 235 EUR
TCIAC2773-25G TCIAC2773-5G
N-Carbobenzoxy-4-hydroxy-D-2-phenylglycine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-Carbobenzoxy-4-hydroxy-D-2-phenylglycine
Fórmula: C₁₆H₁₅NO₅
Peso Molecular: 301.30 g/mol
Número MDL : MFCD09756650
Número CAS: 26787-75-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -124.0 to -129.0 deg (C=10, MeOH)