Print…
2-((4-Cyanophenyl)amino)acetic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N-(4-CN-Phenyl)-Gly-OH, N-(4-Cyanophenyl)glycine
C2771-5G C2771-25G
TCIAC2771-5GEA 23 EUR
TCIAC2771-5G TCIAC2771-25G
2-((4-Cyanophenyl)amino)acetic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-((4-Cyanophenyl)amino)acetic acid
Fórmula: C₉H₈N₂O₂
Número MDL : MFCD01464022
Número CAS: 42288-26-6
EINECS: 459-560-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %